化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 636-033-23
電阻係數
90 μΩ-cm, 20°C
尺寸 × 厚度
50x50 mm × 0.175 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
密度
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Tm]
InChI
1S/Tm
InChI 密鑰
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3