Merck
GF55906678
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
别名:
钽, Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141741
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.9%
形狀
foil
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 559-066-78
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
直徑× 厚度
25 mm × 0.05 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)