Merck
A93208
Sigma-Aldrich
DL-阿卓乳酸 半水合物
98%
别名:
2-羟基-2-苯丙酸 半水合物, 2-苯基乳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
CAS号:
分子量:
175.18
Beilstein:
2208528
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
87-91 °C (lit.)
SMILES 字串
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)