Merck
792411
Sigma-Aldrich
5,5′-Dibromo-4,4′-didodecyl-2,2′-bithiophene
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H52Br2S2
分子量:
660.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
powder
mp
56-60 °C
SMILES字符串
BrC(S1)=C(CCCCCCCCCCCC)C=C1C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=C(Br)S2
InChI
1S/C32H52Br2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-29(35-31(27)33)30-26-28(32(34)36-30)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChI key
HTSYYLNTMSXYHZ-UHFFFAOYSA-N
应用
This monomer is used in the synthesis of semiconductive polymers for OPV and OFET devices
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Semiconductive Polymers Containing Dithieno[3; 2-b:2′; 3′-d]pyrrole for Organic Thin-Film Transistors
Wei Zhang, Jun Li, Li Zou, Bao Zhang, et al.
Macromolecules, 41(23), 8953-8955 (2008)