Merck
702382
Sigma-Aldrich
6-哌啶烟酸
95%
别名:
6-(1-哌啶基)吡啶-3-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O2
分子量:
206.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
209-213 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)