Merck
689866
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸苄酯
Arxada quality, ≥96.0% (GC)
别名:
苄基乙酰乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2COOCH2C6H5
CAS号:
分子量:
192.21
Beilstein:
2049615
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
质量
Arxada quality
制造商/商品名称
Arxada AG
杂质
benzylic alcohol
≤0.05% water
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
沸点
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)