Merck
668788
Sigma-Aldrich
S-丙基氯硫代甲酸酯
96%
别名:
(丙硫基)羰酰氯, S-丙基硫代氯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2SCOCl
CAS号:
分子量:
138.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4807
bp
37 °C/8 mmHg
密度
1.149 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F - closed cup
閃點(°C)
48.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)