方案
97%
表单
solid
mp
112-116 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
InChI key
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3