About This Item
线性分子式:
FC6H3(C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
216.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
PFKITESTTSWHMP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3