Merck
592838
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-4-[(三甲基甲硅烷基)乙炔基]苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
CAS号:
分子量:
217.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
InChI 密鑰
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)