Merck
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-氯苯基)双胍 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
248.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI 密鑰
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)