Merck
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2TiO3
CAS号:
分子量:
174.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
价格与库存信息目前不能提供
化驗
95%
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)