方案
97%
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(C(=O)NN)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-13-5-2-3-6(7(11)4-5)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
InChI key
VMRCVWCZLIPZLW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3