蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 49.7 °C)
化驗
98%
自燃溫度
1166 °F
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
溶解度
alcohols: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup