Merck
452661
Sigma-Aldrich
N-(苄氧羰基)-1H-吡唑-1-甲脒
97%
别名:
N-[亚氨基(1-吡唑基)甲基]氨基甲酸苄酯, Z-1H-吡唑-1-甲脒
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N4O2
分子量:
244.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES 字串
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
InChI 密鑰
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)