Merck
438499
Sigma-Aldrich
2,4-二羟基苯基苄酮
97%
别名:
2',4'-二羟基-2-苯基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2COC6H3(OH)2
CAS号:
分子量:
228.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
112-116 °C (lit.)
官能团
ketone
phenyl
SMILES字符串
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-11-6-7-12(14(17)9-11)13(16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15,17H,8H2
InChI key
VFQKAJVKZKHVPD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and study of mesogenic compounds having a methylene ketone (-CH2-CO-) linking group.
Chudgar NK and Shah A.
Liq. Cryst., 14(4), 1163-1167 (1993)