Merck
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-氨基奎宁 二盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2 · 2HCl
分子量:
199.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI 密鑰
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
應用
这种二胺及其对映体是用于药物合成的重要结构单元。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3