Merck
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
379.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
沸点
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)