Merck
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
别名:
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H4BrNO2
CAS号:
分子量:
250.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
224-226 °C (lit.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)