Merck
344915
Sigma-Aldrich
偏磷酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(PO3)3
CAS号:
分子量:
263.90
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
表单
powder
密度
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
InChI key
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)