Merck
338915
Sigma-Aldrich
三氟化硫吗啉
别名:
Morph-DAST, Morpho-DAST
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8F3NOS
CAS号:
分子量:
175.17
Beilstein:
606224
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FS(F)(F)N1CCOCC1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
可比产品
产品编号
说明
价格
推荐
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)