Merck
324469
Sigma-Aldrich
4-羟基苯甲亚胺酸乙酯 盐酸盐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
CAS号:
分子量:
201.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
化驗
96%
mp
173 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)