化驗
98%
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
1.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI 密鑰
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup