Merck
283177
Sigma-Aldrich
3-氟苯亚甲基二溴
97%
别名:
1-(二溴甲基)-3-氟苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CHBr2
CAS号:
分子量:
267.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97%
折射率
n20/D 1.587 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)