Merck
269751
Sigma-Aldrich
硝基苯-d5
99.5 atom % D
别名:
氘代硝基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D5NO2
CAS号:
分子量:
128.14
Beilstein:
1455693
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99.5 atom % D
方案
99% (CP)
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
包装
pk of 10 × 1 mL
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.5498 (lit.)
沸点
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F
闪点(°C)
88 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)