方案
98%
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
沸点
202 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter