Merck
241016
Sigma-Aldrich
甲胺 盐酸盐
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
67.52
Beilstein:
3588822
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥99%
沸点
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: soluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethyl acetate: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES字符串
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Methylamine hydrochloride causes the chroloplast to shrink.
应用
Methylamine hydrochloride was used in the synthesis of mephtetramine via Mannich reaction.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
408.7 °F - closed cup
闪点(°C)
209.3 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)