Merck
135968
Sigma-Aldrich
乙酰溴
99%
别名:
Acetic acid bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COBr
CAS号:
分子量:
122.95
Beilstein:
1697546
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
92.2 mmHg ( 25 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
溶解度
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
InChI 密鑰
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酰溴可有效地介导交叉共轭的戊二烯酮发生 Nazarov 环化反应,生成 (±)-甲基罗卡酯 。在用乙酰溴方法快速微量测定 拟南芥 中木质素含量时,加入它溶解 拟南芥 木质素。
應用
乙酰溴可用于:
  • 定量测定拟南芥细胞壁残留中的木质素。
  • 全合成奎尼丁和奎宁两种金鸡纳生物碱。
  • 在ZnBr2/SiO2存在下与脂芳烃和各种芳香醛反应制备9,10-二芳基蒽和三芳基甲烷。
  • 从游离糖或其过氧乙酸酯制备溴代糖。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter