Merck
ADVH99BD2063
AChemBlock
N-cyclobutyl-2-(3-((N-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)sulfamoyl)amino)phenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
496.63
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclobutyl-2-(3-((N-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)sulfamoyl)amino)phenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C25H32N6O3S/c32-25(27-21-7-5-8-21)20-10-11-24-28-23(18-31(24)17-20)19-6-4-9-22(16-19)29-35(33,34)26-12-15-30-13-2-1-3-14-30/h4,6,9-11,16-18,21,26,29H,1-3,5,7-8,12-15H2,(H,27,32)
InChI 密鑰
GPMTWAPXRJMXCC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u127544-n-cyclobutyl-2-3-n-2-piperidin-1-yl-ethyl-sulfamoyl-amino-phenyl-imidazo-1-2-a-pyridine-6-carboxamide.html
Synonym
N-cyclobutyl-2-(3-((N-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)sulfamoyl)amino)phenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u127544-n-cyclobutyl-2-3-n-2-piperidin-1-yl-ethyl-sulfamoyl-amino-phenyl-imidazo-1-2-a-pyridine-6-carboxamide.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)