Merck
ADVH0430AE6F
AChemBlock
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
231.22
MDL號碼:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-15-5-6-16-10/h1-4,10,15H,5-7H2
InChI 密鑰
OMFWOWNSVWSVBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html
Synonym
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)