Merck
AC5428452573
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 3-Amino-5-chlorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
199.64
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI 密鑰
QZZLHCKPHMTUMA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012239&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY012239.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)