Merck
AC5372909974
Accela ChemBio Inc.
3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.26
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15FN2O2/c1-14-4-6-15(7-5-14)11-3-2-9(12(16)17)8-10(11)13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
JYHQNVGKXHJWKL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006936&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006936.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)