Merck
AABH99A42A86
AA BLOCKS, INC.
4-methylthiophen-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.18
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-2-thienylamine
Inchi Code
1S/C5H7NS/c1-4-2-5(6)7-3-4/h2-3H,6H2,1H3
InChI 密鑰
HIJCUWLXJWHXCN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/14770-82-2
Synonym
4-Methylthiophen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=14770-82-2