Merck
AABH97D3C6E2
AA BLOCKS, INC.
PBB 155
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
627.59
MDL编号:
Iupac Name
2,2',4,4',6,6'-hexabromo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4Br6/c13-5-1-7(15)11(8(16)2-5)12-9(17)3-6(14)4-10(12)18/h1-4H
InChI key
LNFYSRMCCKKDEH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/59261-08-4
Synonym
2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=59261-08-4
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)