Merck
AABH97CE75CB
AA BLOCKS, INC.
Dehydro Levetiracetam
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
168.2
MDL號碼:
Iupac Name
(2Z)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-2-butenamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
InChI 密鑰
ZGHRUXLFLIMTAG-KXFIGUGUSA-N
儲存溫度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/358629-47-7
Synonym
Dehydro Levetiracetam
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=358629-47-7
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)