Merck
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.31
MDL號碼:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)