Merck
AABH93DE4FB1
AA BLOCKS, INC.
A-796260 Degradant
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
354.49
MDL编号:
Iupac Name
3,3,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-4-en-1-one
Inchi Code
1S/C22H30N2O2/c1-17(2)22(3,4)15-21(25)19-16-24(20-8-6-5-7-18(19)20)10-9-23-11-13-26-14-12-23/h5-8,16H,1,9-15H2,2-4H3
InChI key
LORODOQLOVWDSW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1616469-10-3
Synonym
A-796260 Degradant
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1616469-10-3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)