安全的化学容器
小瓶子中也有高科技。
通常,在实验室工作的技术人员每天都要多次接触化学用品塑料瓶,但他们大都不知这些看似平常的容器其实是多年复杂研究工作的结晶。
走进位于德国达姆施塔特的大型工业建筑R22,随即映入您眼帘的便是展示柜中一面面的瓶墙:从20世纪50年代各式各样大小不一的琥珀色玻璃瓶到今天全球实验室常用的塑料瓶不一而足。
这里有一支由资深开发人员和专业封装工程师组成的团队,负责质量控制和Merck新开发的封装材料的调度工作。他们渴望找到新的解决方案,完善现在的封装系统,同时秉持这样的信念来思考安全性、操作性和经济性问题。
这个部门大约有50名员工,共同专注于各种封装材料。Supelco®分析产品的灌装和运输共计使用了试剂瓶、不锈钢桶、比色皿、纸盒和灌装材料等300种封装材料。
质量长期稳定,纯度极高
质量控制的重要性不容小觑。不论是在灌装过程中还是在几个月后的实验室里,用于分析化学的Supelco®化学品必须具有超高的纯度。一方面要保证ppt范围的精度,另一方面还要注意化学品的安全用法。
普通瓶子无法满足如此高的要求:市场上常见的容器并不总能满足Supelco®的精度和质量标准。因此,达姆施塔特的专家们根据全球客户的反馈,携手化学品生产的同事们一起研发出了自己的试剂瓶。
从想法和设计到3D打印原型再到安全实验和预批量生产——研发过程耗时数年。材料的选择也是关键问题:以往玻璃瓶是行业标准,如今由特殊类型的高密度聚乙烯(HDPE)制成的高品质塑料瓶已成为很多化学品的标准封装选择。
承载着开发人员的骄傲和喜悦的2.5升试剂瓶
用于Supelco®化学品的2.5升HDPE试剂瓶
现在全球Supelco®产品使用的全新2.5升试剂瓶,也是用这种特殊类型的HDPE制成的。它承载着达姆施塔特开发者的骄傲和喜悦——原因不言而喻。
在商业全球化的浪潮中,开发者要面对的第一个挑战就是交通运输。为了让不论来自美国、亚洲或拉丁美洲的客户都能放心化学品在离开生命科学公司的生产工厂后不会出现纯度和质量问题,
必不可少地需要一种能承受较大负荷并且不会影响高纯度物质的特殊容器。 “当我们把化学品发往亚洲或南美洲时,集装箱里的温度在一周的船运过程中常常会攀升至70摄氏度。我们的试剂瓶必须能承受这种高温,”一位封装工程师表示。问题的关键不在于温度本身,而在于甲醇、丙酮、盐酸等液体受热后会产生巨大的压力。
玻璃瓶可轻松承受这种压力。但达姆施塔特的开发人员明白,从化学品安全的角度看,玻璃瓶并非总是首选。例如,玻璃中会很容易分离出某些阳离子,导致我们无法准确判断玻璃瓶样品的铁、镁、铝等阳离子含量。
新型试剂瓶:压力稳定、防漏、易用
压力稳定:特殊瓶坯的HDPE瓶
我们团队的目标是开发出一种全新的2.5升塑料瓶,能够确保实验室中高品质化学品的安全和精度。
与市面上其它试剂瓶的区别显而易见。第一,提高了压力稳定性。“在高温的运输容器中,传统的塑料瓶一旦受压,就会左右摇摆,站立不稳,”一位工程师称。内凹瓶底在0.5巴的压力就会鼓起,自然不能平稳之力了。
“我们目前的瓶底设计成外凸形,底部有四个支脚可保证瓶子的稳定性。”这一设计让瓶身即使在2.5巴的压力下也能保持稳定。
保证实验室质量、安全和精度
只有稳定性还远远不够。为了保持化学品的纯度,保证实验室工作的安全准确,防漏盖也必不可少。 “瓶盖不防漏,化学品可能会泄露并与空气发生反应。 为了保证研究分析的准确性和安全性,必须想尽一切办法来解决这种问题,”工程师表示,同时强调了瓶盖在保证Supelco®品牌化学品质量中发挥的重要作用。
Supelco® 试剂瓶采用特殊的“S40”螺纹,比标准的“GL45”的螺纹更密,密封效果更好。传统螺旋盖只能向一边施压实现密封,而S40螺纹在瓶颈部分增加了凹槽,可以同时在三处进行密封。
将实践经验融入产品研发中
S40螺旋盖上的附加凹槽
实验室用品的实用性是开发者关注的重点,从全新2.5升试剂瓶的细节中不难看出,其安全性和便利性都有提升。比如,瓶嘴设计又小又尖,更便于倾倒液体。当液体遗留在试剂瓶边缘时会流回瓶内,而不会外流。理想的尺寸和一体化的手柄,也增加了试剂瓶的安全性。
同时,在很多安全方面都符合化学工业的官方监管要求。比如,标签即使接触到酸或溶剂后也能保证文字清晰可读。对于达姆施塔特的开发和封装团队来说,工业标准只是最低要求。
他们充分利用Supelco®客户的珍贵反馈,每一天都在努力优化封装。例如当客户反馈称他们实验室的试剂瓶为了安全性而密封得太紧,很难打开。我们的解决方案简单又实用:为螺旋盖匹配一把钥匙,用户可安全轻松地打开瓶子。
我们所有的努力只为确保化学品达到客户手里时与离开达姆施塔特工厂时品质如一。