Merck
主页life-science检测和监测产品
检测和监测产品
ReadyStream®系统
业内首创的解决方案,可制备并即时分配培养基,用于食品微生物检测。ReadyStream®系统可随时随地按需制备和分装多达 100 升的预热培养基。
First-of-its-kind solution that prepares and instantly dispenses culture media for use in microbiological food testing.
EcoCult® 培养基
EcoCult® 干粉培养基专为大批量微生物检测而设计,得益于全新的生态友好型包装,具有成本节约和显著的可持续性优势。
EcoCult ® powdered culture media is designed for high volume microbial testing.
ICR 和 ICRplus接触和沉降培养皿
ICR 和 ICRplus 沉降和接触培养皿经过优化,可在洁净室、RABS 和隔离器中使用,只需一个培养皿即可实现有氧和厌氧培养。
Our ICR and ICRplus settle and contact plates are optimized for use in cleanrooms, RABS, and isolators and enable aerobic and anaerobic incubation with a single plate.
GranuCult™ 低尘颗粒培养基
符合行业的高性能标准,大幅提升便利性和安全性,具备全面的监管文件,包括质量控制 17025 认证,以支持审计和检查。
GranuCult™ low-dust granulated media
ReadyPlate™ 55 琼脂平皿和 ReadyPlate™ 55 平皿组合装
即用型可堆叠 ReadyPlate™ 55 培养基平板,为方便膜转移和与琼脂的完美接触而设计,降低操作失误和假阳性的风险。
Ready-to-use, stackable ReadyPlate™ 55 media plates are designed for easy membrane transfer and perfect contact to the agar, reducing the risk of handling mistakes and false positives.
培养基灌装
可靠的培养基,专为精确的无菌工艺模拟而设计。无论是我们的脱水培养基还是即用型液体培养基,都能确保您培养基灌装测试的安全性且符合 EP/JP/USP 标准。
Media Fill
用于微生物污染检测的 MC-Media Pad®
专为快速方便地检测食品和饮料中的微生物污染而设计。预涂层 MC-Media Pad® 可更快地提供检测结果和清晰的读数。
MC-Media Pad® for microbial contamination testing
观看视频
了解Millipore®设计理念以探索我们一流的产品和专业服务是如何在易用性、性能和风险规避方面设定行业标准的。