Merck
定制多肽
  • 使用FMOC和/或BOC化学法进行高质量多肽合成
  • 序列长度:2-40mer
  • 规格:最高1克
  • 纯度级别:未纯化,70%、80%、95%
  • 提供全面的修饰服务,包括FRET、C端醛、磷酸化、多重二硫键等修饰。
  • 形式:以冻干形式提供
  • QC分析:所有多肽均经过HPLC和MS分析;可根据要求提供其他分析证书。
  • 了解更多
PEP筛选®:定制多肽库
  • 适用于多肽微阵列的自动化生产
  • 筛选多重蛋白肽并快速表征以及质谱兼容多肽的选择
  • 7个工作日内交付至您的肽库,帮助您快速获得结果。
  • 序列长度:6 - 20氨基酸
  • 规格:0.5-2Mg或2-5mg
  • 修饰:提供全面的磷酸化、生物素、荧光素、稳定同位素等修饰。
  • 形式:以96孔管架装干粉形式提供
  • 选项:标准装和分装(备用库和复制库)
  • 多肽库最低含24支多肽
  • 了解更多
AQUA™多肽
  • 精确定量低丰度蛋白质
  • 测量位点特异性的磷酸化状态
  • 在蛋白质水平验证基因沉默
  • 可提供带或不带稳定同位素标记的定制多肽
  • 稳定同位素标记的AQUA™多肽序列包含一个同位素标记氨基酸
  • 序列长度:5 - 30氨基酸
  • 规格:5 x 1 nmole
  • 纯度:> 95%(按RP-HPLC测量)
  • 修饰:磷酸化(Ser、Thr、Tyr)、羧甲基化Cys、氨基甲酰甲基化Cys、羟脯氨酸和N-末端生物素(其他修饰请咨询客服)
  • 通过氨基酸分析定量(AAA)
  • 形式:以干粉形式提供
  • 了解更多