认证参考微生物
用于可靠的性能测试
Vitroids™ 和 LENTICULE® 菌片
质量控制是实验室质量保证体系必不可少的一环,而有证标准物质(CRM)则是有效质量控制必备工具。Millipore 的Vitroids™ 和 LENTICULE® 菌片可为实验室提供一系列即用型微生物对照品,满足各种培养基质量控制检测需求。
其所含的菌落形成单位(cfu)范围,确保无需或仅需很少的稀释次数,并获英国国家典型菌株保藏中心(NCTC®)/英国国家病原真菌保藏中心(NCPF®) 或西班牙典型菌株保藏中心(Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®)授权。
LENTICULE®和 Vitroids™ 菌片的生产符合ISO 17034 和 ISO/IEC 17025标准。此微生物标准菌株包含确切的CFU范围并经过认证,同时具有极低的标准偏差和扩展不确定度。这些菌株包裹在纯的固体水溶性培养基质中。上述质控微生物认证标准菌株可用于药品、食品、饮料、水和环境检测的实验室日常质控、方法开发和验证,及研究用培养物。
概要
Vitroids™ 和 LENTICULE® 菌片是随时可用的水溶性圆片,简化了接种物的制备过程。您可以观看视频,了解在接种前直接或通过液体培养基使用这些 CRM 圆片的步骤。
- 关键特性: 认证 CFU可靠、确定的接种范围为每片15-150000。
- 稳定性: 可在-20 °C下稳定保存16个月左右。CFU数目不变,微生物不需要恢复时间,没有延滞期。
- 省时:每个测试菌株可节省 1 小时。由于无需制备原液培养基,菌片培养节省了时间。微生物无需恢复时间或预富集步骤。
- 准确:质量证书(CoQ)中的标准偏差和浓度范围。
- 可追溯性:菌片是由冷冻干燥的来自CECT®、NCTC®和NCPF® 菌种保藏中心的可追溯培养物制备。菌片可追溯,并对照CRM进行表征。每个平板都以图像的形式保存,所有文件和数据也一并保存。
微生物标准品
细菌认证标准菌株
我们提供各种细菌 CRMLENTICULE® 和 Vitroids™ 菌片的纯培养物,可至少稳定保存一年。 菌片上包含有处于活性阶段的细菌(无滞后期或恢复时间),并提供有全面的分析证明书,其中说明了cfu均值以及均值的扩展不确定度。
酵母认证标准菌株
我们提供 Vitroids™ 圆片形式的酵母 CRM, cfu值范围为15–80、80-130和 1,000-10,000,满足您的实验室需求。
霉菌认证标准菌株
我们提供Vitroids™圆片形式的霉菌 CRM,确保接触霉菌和真菌的产品的安全性和性能。
阴性对照品
我们提供 LENTICULE® 圆片形式的阴性对照CRM,可确保您的微生物实验有效性。
观看关于微生物标准物质 (CRM) 的网络研讨会 ,了解 CRM 的技术要求和应用,以及创新的 EN ISO 17034:2016 和 ISO/IEC 17025:2017 认证 Vitroids™ 和 LENTICULE® 圆片。
杆菌
伽马蛋白菌
其他细菌
相关资源
- Brochure: Microbiology Standards
Vitroids™ and LENTICULE® discs save time and costs as it eliminates the need for preparing stock cultures. The organisms do not require recovery time or pre-enrichment steps either.
- Application Note: Vitroids™ and Lenticule® Discs for Spiking Samples
Learn how to use certified reference materials (CRMs) to perform a spiking protocol for method verification.
- White Paper: FAQs on Microbiology Standards Frequently Asked Questions About Microbiology Standards
Read the frequently asked questions about Vitroids™ and LENTICULE® CRMs from the experts.
- Flyer: Microbial Quality Control in Food According to EN ISO 11133
Our culture media is in compliance with ISO 11133 and the corresponding QC strains - available as ready-to-use Vitroids™ and LENTICULE® discs.
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
Looking to simplify your culture media performance testing? Our Vitroids™ and LENTICULE® Discs Certified Reference Materials are tailored to streamline your growth promotion tests. They offer ready-to-use discs with practical CFU levels.
- White Paper: Vitroids™ and LENTICULE® Discs Strain Equivalency to ATCC and CMCC
All the strains for the Vitroids™ and LENTICULE® discs are sourced from the cell culture collections. You can read the whitepaper to discover the history of each strain used, including gene sequences and cross-references to ATCC, CMCC, and other cell culture collections.