Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Viscosity Bath Media
Products
Fabricante
Formato
Aplicación
Tipo de material de referencia
Filtre los productos.
Showing 1-6 of 6
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
Elija hasta 4 productos para comparar
Comparar
Borrar todo