Calibración, verificación y ensayos de idoneidad de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®
Asegure la integridad de su sistema de purificación de agua
Su sistema de purificación de agua contiene medidores, sensores y monitores cruciales que deben inspeccionarse y revisarse de forma sistemática para evitar daños y garantizar que el agua cumple las especificaciones del fabricante. Además, la calibración y la verificación periódicas son vitales para la gestión de calidad y para garantizar la fiabilidad de sus datos.
Milli-Q® Services: especialistas en cumplimiento normativo y acreditación del laboratorio
A medida que cada vez más directrices normativas exigen que los laboratorios certifiquen la calidad de sus análisis, Milli- Q® Services ha desarrollado una solución de acreditación completa para cumplir con sus requisitos más estrictos y contribuir a que se cumplan las exigencias de buenas prácticas de fabricación y de laboratorio (GLP y cGMP). Ofrecemos servicios de calibración, verificación y ensayos de idoneidad para todos los medidores, sensores y monitores de nuestros sistemas de purificación de agua. Puede confiar en nuestros 20 años de experiencia y asociaciones con laboratorios regulados.
Los servicios Milli- Q® le brindan una confianza total en sus sistemas de medición:
- Elimine el riesgo de desviación con el tiempo
- Asegure la integridad de su trabajo
- Fortalezca el estado de su gestión de calidad
Comprensión de las diferencias entre calibración, verificación y ensayo de idoneidad
Sabemos que no siempre es fácil determinar si un procedimiento de verificación, un procedimiento de calibración o un ensayo de idoneidad de la USP es la solución adecuada. Depende del efecto del agua en sus aplicaciones y del tipo de acreditación o sistema de gestión de la calidad que usted tenga que seguir. Nuestros expertos locales en normativa sobre agua purificada le ayudarán a tomar la decisión más apropiada e idónea.
- Calibración: Asegura y ajusta la precisión de la medida frente a patrones de referencia trazables. Se calibra toda la cadena de medición Nuestro servicio de calibración incluye un certificado de calibración, fundamental para los laboratorios que cumplen las normas de calidad (cGMP, GLP).
- Verificación: Verifica y documenta la exactitud de los medidores de su sistema frente a medidores de referencia calibrados externamente
- Ensayos de idoneidad: Garantizan que los dispositivos de medición de la calidad del agua cumplen los requisitos de la farmacopea estadounidense (USP) especificados en el capítulo <645> para conductividad/resistividad* y en el capítulo <643> para TOC†.
* Para conductividad, resolución ± 0,1 μS/cm en el rango más bajo, constante de célula ± 2 %
† Control de límites de detección inferiores a 500 ppb
Ventajas de nuestros servicios de calibración, verificación y ensayos de idoneidad
Para los laboratorios que trabajan siguiendo las buenas prácticas y en entornos acreditados, somos el socio de elección.
Nuestra experiencia se basa en:
- Diseño y supervisión avanzados del sistema – Asegura que el sistema de purificación de agua esté en consonancia con la normativa más reciente.
- Ingenieros del servicio técnico certificados – Todas las pruebas las realizan expertos en validación especialmente preparados
- Protocolos completos – Todas las pruebas se realizan utilizando procedimientos normalizados de trabajo (PNT) auditables a escala mundial y se documentan con informes auditables que garantizan la trazabilidad y el cumplimiento; disponibles para medidores de resistividad/temperatura y monitores de TOC
- Instrumentos calibrados regularmente – Todas las pruebas se realizan con instrumentos calibrados y certificados por el fabricante
Bibliografía de productos relacionados
Folleto: Milli-Q® Service
Ficha técnica: Milli-Q® Service Total™ Plan
Ficha técnica: Milli-Q® Service Advanced™ Plan
Ficha técnica: Milli-Q® Service Essential™ Plan