Merck
InicioProductosSistemas de purificación del agua de laboratorioSistemas de purificación de agua de laboratorio de alto caudal Milli-Q®
Sistemas de purificación de agua de laboratorio de alto caudal Milli-Q®
El sistema central de agua de un laboratorio es fundamental para garantizar una productividad ininterrumpida. Desde un solo laboratorio hasta un edificio completo, los sistemas de purificación de agua de alto caudal Milli- Q® son instrumentos de alto rendimiento conectados en los que puede confiar para abastecer todos sus requisitos de agua purificada.  
Los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® de alto caudal conectados permiten una productividad ininterrumpida en el laboratorio
  • Potencia fiable. Obtenga miles de litros al día de agua purificada de gran calidad constante para abastecer a los grifos de las mesas de trabajo, los instrumentos y las aplicaciones en cualquier entorno, incluidos los laboratorios de investigación farmacéutica, los laboratorios de diagnóstico, los hospitales y la industria.
  • Tecnologías de purificación de agua avanzadas y eficientes. Consiga un caudal constante y una calidad uniforme, y reduzca el consumo de agua hasta en un 50 %.
  • MyMilli-Q™ Remote Care. Esta prestación de supervisión, control y servicio técnico en línea permite el máximo tiempo de actividad, simplifica la gestión del sistema y proporciona una trazabilidad avanzada de los datos.
  • Facilidad de uso. Grandes pantallas táctiles permiten el manejo intuitivo y el acceso rápido a los datos.
Desde la concepción, el diseño y la instalación hasta los servicios de asistencia técnica, pasando por la experiencia en ingeniería, podemos colaborar con usted a través de cualquier proyecto para su completa tranquilidad. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra gama de sistemas de purificación de agua de alto rendimiento conectados.
LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE LABORATORIO DE ALTO CAUDAL MILLI-Q® CUBREN LOS 4 GRADOS DE CALIDAD DEL AGUA
Nuestra cartera de sistemas de purificación de alto rendimiento puede combinarse en instalaciones compactas y modulares para garantizar el abastecimiento de los requisitos diarios de agua, ya necesite:
  • Un sistema independiente para alimentar directamente los equipos e instrumentos (por ejemplo, lavadoras, cámaras climáticas, analizadores clínicos, etc.)
  • Alimentar un lazo de distribución que abastezca a los grifos de las mesas de trabajo, los filtros de producción de agua ultrapura y un depósito de almacenamiento
CLRW, agua de reactivo de laboratorio clínico; DI, desionizada; RO, ósmosis inversa.
*Algunas de las funciones que se describen en esta página no están disponibles en los sistemas Super-Q®.
Sistema central de purificación de agua Milli-Q® HX 7000 y depósito de almacenamiento de agua purificada SDS 500
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
TECNOLOGÍAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LABORATORIO INNOVADORAS y eficaces
Nuestras tecnologías de purificación de agua del laboratorio complementarias y de vanguardia hacen posible la producción de agua purificada de gran calidad con unos costes de funcionamiento predecibles. Estas tecnologías eficientes y eficaces consisten en:
  • Pretratamiento de agua Progard® completo
  • Ósmosis inversa avanzada (RO)
  • Tecnología de Ajuste de rechazo evolutivo patentado (E.R.A.®)
  • Módulo de electrodesionización (EDI) Elix ®
  • Lámparas UV bactericidas
Para obtener más información sobre las tecnologías de purificación de agua E.R.A.® y Elix® , vea los vídeos al final de esta página.
Además, puede elegir entre una amplia gama de opciones y accesorios personalizables para satisfacer sus requisitos normativos y de aplicación específicos. A todo lo largo del proceso de purificación, podrá conseguir una supervisión y un control en línea completos de su instalación y los parámetros de calidad del agua.
La pantalla del sistema de agua Milli-Q® HX 7000 SD muestra el volumen del depósito, la calidad del agua y el estado de funcionamiento.
Sistema Milli-Q® HX 7000 SD con pantalla táctil
DISEÑADOS PARA QUE SE OLVIDE DEL AGUA DEL LABORATORIO
Porque no debería preocuparse por el agua que utiliza, los sistemas de purificación del de laboratorio Milli-Q® están diseñados para ser fáciles de usar y de mantener. Todos nuestros modernos sistemas están equipados con una interfaz de pantalla táctil integrada que le permite navegar, supervisar y controlar fácilmente el sistema, así como acceder a todos los datos principales del sistema. Las operaciones de mantenimiento son pocas y están automatizadas. Además, están guiadas por asistentes de pantalla paso a paso.
Servicios Milli-Q®, respaldados por MyMilli-Q™ Remote Care
En cada etapa de su proyecto, desde la concepción hasta el uso cotidiano, ofrecemos servicios técnicos completos de gran calidad que pueden personalizarse para satisfacer sus requisitos. Algunas de las actividades con las que pueden ayudarle nuestros servicios Milli-Q® con certificación ISO son:
Icono de la pegatina de servicios digitales MyMilli-Q™
MyMilli-Q™ Remote Care respalda la continuidad del laboratorio
Para garantizar un flujo de agua constante e ininterrumpido, aunque usted no esté allí, todos nuestros sistemas de agua centrales están equipados con servicios Milli-Q™ Remote Care. Esta prestación de control y supervisión remota proporciona a los usuarios autorizados acceso seguro y en línea a su sistema y a sus datos.
  • Supervisión y control remotos de su sistema central de purificación de agua
  • Notificaciones por correo electrónico o SMS en caso de alerta o alarma
  • Servicio técnico más rápido con diagnóstico y posible reparación a distancia
  • La gestión simplificada y la trazabilidad avanzada de los datos facilitan la acreditación