Ensayo de ligadura de proximidad (PLA) Duolink®
Los ensayos de ligadura de proximidad (PLA) DuoLink® permiten estudiar las interacciones endógenas proteína-proteína (PPI) y las modificaciones postraduccionales, proporcionando una señal fluorescente para un único evento que se puede visualizar mediante microscopia o citometría de flujo. Para estudiar las interacciones proteína-proteína, en la tecnología DuoLink® PLA se utiliza un par de anticuerpos marcados con oligonucleótidos que, cuando están presentes en 40 nm, realizan una amplificación por círculo rodante para generar una señal fluorescente específica después de añadir sondas marcadas.
Disponible en cuatro colores diferentes, tanto para citometría de flujo como para microscopia, DuoLink® PLA permite la visualización de múltiples interacciones proteína-proteína por célula. Descubra las oportunidades de su investigación con una amplificación del rendimiento y las ventajas de la tecnología de PLA Duolink®:
- Visualización de las interrelaciones proteicas, tanto las estables como las transitorias
- Visualización de las modificaciones postraduccionales
- Detección de proteínas endógenas, sin sobreexpresión ni manipulación genética
- Gran especificidad: la utilización de dos anticuerpos o sondas elimina los falsos positivos
- Sin requerir un equipo especial: se dispone de métodos basados en la inmunofluorescencia y la citometría de flujo convencionales
Products
Productos de PLA DuoLink®
- Los kits de inicio de PLA DuoLink® contienen todos los reactivos necesarios para realizar un experimento fluorescente y analizar hasta 30 muestras.
- Los kits Probemaker DuoLink® permiten la conjugación de un oligo PLA (PLUS o MINUS) con cualquier anticuerpo.
- Los kits DuoLink® PLA Multicolor permiten varias visualizaciones PPI por microscopia.
- Los kits de detección flowPLA DuoLink® permiten aplicaciones de citometría de flujo utilizando cuatro colores: verde, naranja, rojo y rojo lejano.
- La detección en campo brillante para PLA DuoLink® contiene oligonucleótidos marcados con peroxidasa de rábano picante (HRP) que permiten su uso en un microscopio óptico.
Recursos relacionados
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Duolink® Proximity Ligation Assay Instructional Video
This video will show you step-by-step how to perform a Duolink® PLA experiment with cells on a slide that have already been fixed and permeabilized by the user.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.