Inmunohistoquímica
Métodos de detección mediante inmunohistoquímica (IHC) e inmunofluorescencia (IF)
La inmunohistoquímica (IHC) es un método bioquímico en el que se utilizan anticuerpos que se unen a antígenos específicos en un corte de tejido. De igual forma, la inmunocitoquímica (ICC) es adecuada para la identificación de antígenos en capas celulares. La IHC se utiliza habitualmente para visualizar proteínas, carbohidratos y lípidos de interés en tejidos sanos y enfermos, como los encontrados en los tumores cancerosos. Los marcadores moleculares específicos son característicos de acontecimientos celulares, como la proliferación o la muerte celular (apoptosis). La IHC se utiliza también mucho en investigación básica para entender la distribución y la localización de los biomarcadores y las proteínas que se expresan de manera diferencial en distintas partes de los tejidos biológicos.
Categorías destacadas
Experimente los anticuerpos recombinantes ZooMAb®, diseñados para una uniformidad y un rendimiento excepcionales en diversas aplicaciones.
Los sistemas Milli-Q® ofrecen tecnologías innovadoras de purificación del agua diseñadas para satisfacer las necesidades experimentales del laboratorio, los objetivos de sostenibilidad y otros requisitos importantes.
Preparación del tejido, recuperación del antígeno y pretratamiento en la IHC
Normalmente los tejidos se fijan, se incluyen en parafina y se cortan para análisis mediante IHC utilizando un microtomo. Una etapa significativa después de la preparación inicial del tejido es la necesidad de recuperación del antígeno. Es necesario romper los enlaces cruzados proteicos formados durante la fijación y descubrir los sitios antigénicos ocultos. Las condiciones de recuperación del antígeno y de pretratamiento deben determinarse de manera empírica ya que la accesibilidad del epítopo antigénico puede variar significativamente dependiendo de numerosos factores biológicos. Por ejemplo, algunos antígenos pueden requerir un tratamiento más agresivo para «desenmascarar» sus epítopos de unión al anticuerpo, mientras que para otros puede no requerirse pretratamiento alguno. Dos métodos habituales de pretratamiento para recuperación del antígeno son la recuperación termoinducida del epítopo (HIER), en la que se utiliza una fuente de calor junto con tampones y enzimas (proteinasa K). El segundo método, la recuperación del epítopo inducida por proteólisis (PIER), es otro método de recuperación antigénica en el que pueden utilizarse varias proteasas, como la proteinasa k, la tripsina, la quimiotripsina o la pepsina.
Tinción y detección en la IHC
Después de la preparación del tejido y del pretratamiento para recuperación del antígeno, la visualización de la interacción anticuerpo-antígeno puede llevarse a cabo de diversas formas. En el método habitual se utiliza un anticuerpo primario conjugado a una enzima, como la peroxidasa de rábano picante o la fosfatasa alcalina, que cataliza una reacción productora de color. Por otro lado, en el método de la inmunofluorescencia (IF) se utiliza un anticuerpo marcado con un fluoróforo, como la fluoresceína, la rodamina o Alexa Fluor. Otra opción es emplear un anticuerpo primario no marcado, con detección indirecta del antígeno mediante un anticuerpo secundario marcado o mediante sistemas de detección más complejos. En este caso, deberá determinarse para cada análisis el valor óptimo del anticuerpo primario y del secundario.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
- Using antibodies in the lab from selection, antibody concentration and antibody storage
- ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions
- Sigma® Antibody Bioguarantee – Complete peace of mind with your antibody purchase. Exemplary scientific support and a full credit or replacment product if you ar not complete satisfied
- In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
- Ver todo (23)
Protocolos relacionados
- Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
- In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
- Subcellular protein location often correlates with function; nucleus proteins implicated in gene regulation, mitochondria proteins in energy production.
- Prestige Antigens™ and the corresponding Prestige Polyclonals or Monoclonals are recommended to use according to the standard Prestige Antigen-blocking protocol
- Prestige Antibody Immunohistochemistry Procedure protocol using standardized tissue microarray slides for antibody validation.
- Ver todo (7)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]