Merck
Suministros para cultivo celular
Ofrecemos una variedad de suministros para cultivo celular que satisfacen específicamente las necesidades de los investigadores que trabajan con aplicaciones de cultivo celular como la proliferación celular en 3D, el cultivo celular y tisular, la conservación y el almacenamiento celulares, la visualización celular, el escalado del cultivo celular y la ingeniería de células madre y tejidos.  
Visión general de la sección
CATEGORÍAS POPULARES
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 1368
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 1368
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Frascos y placas para cultivo celular
Los matraces y placas para cultivo celular están diseñados específicamente para el crecimiento y la propagación de células microbianas, de insectos o de mamíferos. Ofrecemos frascos de cultivo de vidrio y de plástico para agitadores, matraces de cultivo tisular para células adherentes y en suspensión, matraces de biorreactor para la producción de anticuerpos monoclonales (AcM) y proteínas, placas de Petri y placas de cultivo para microbiología y microscopia de células vivas y fijadas, matraces de centrifugación desechables y reutilizables para cultivos celulares en suspensión y placas de cultivo celular para la optimización del crecimiento y el tratamiento de proveedores líderes, como Millicell®, Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® y Greiner Bio-One.
Soportes y plaquitas permeables
Los soportes y las plaquitas permeables para cultivo celular cuentan con membranas que permiten un fácil acceso a los lados apical y basolateral de las células, lo que produce un entorno de cultivo celular que se parece mucho a un estado in vivo.
  • Las plaquitas Millicell® están diseñadas para propiciar el crecimiento celular y la diferenciación de las líneas celulares epiteliales y endoteliales. Las plaquitas erguidas Millicell® promueven un excelente crecimiento celular para estudios celulares. Las plaquitas colgantes Millicell® permiten su fácil extracción para nutrición de los medios, cambios y análisis de monocapa, y pueden utilizarse para análisis de co-cultivo y permeabilidad.
  • Las placas y plaquitas Corning® Transwell cuentan con membranas que son transparentes cuando están mojadas.
  • Las plaquitas Corning® Netwell® tienen fondos de malla de poliéster unidos a un anillo o carcasa de poliestireno para el cultivo de órganos pequeños, cortes de tejido o explantes
  • Los soportes Corning® Snapwell™ son plaquitas Transwell modificadas para transporte y estudios electrofisiológicos.
  • Las plaquitas BRAND® presentan excelentes propiedades ópticas e incluyen un modelo estándar para co-cultivo, estudios de secreción y pruebas de quimiotaxis, así como un modelo especializado para la preparación automatizada in vitro de tejidos humanos.
Matrices extracelulares para cultivo celular en 3D
Disponemos de una amplia cartera de sistemas de cultivo celular tridimensional, entre ellos la matriz extracelular humana (ECM) MaxGel™, el péptido sintético HydroMatrix™ y la ECM de ratón, para soportar cultivos de células madre y otros cultivos celulares. Estos productos proporcionan entornos tridimensionales en los que las células son más capaces de imitar a sus homólogas in vivo.
  • HydroMatrix™ es un andamio de nanofibras de péptidos sintéticos que se autoensambla y promueve el crecimiento y la migración celulares, y del que se ha demostrado que propicia la proliferación de muchos tipos de células, como los neurocitoblastos, las neuronas, las células de la glía, los astrocitos, los fibroblastos y los queratinocitos.
  • La ECM humana MaxGel™ contiene componentes de la matriz extracelular, como colágenos, laminina, fibronectina, tenascina, elastina, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. La ECM MaxGel™ promueve el crecimiento y la migración celulares y se ha demostrado que propicia la proliferación de muchos tipos de células, como los neurocitoblastos, las neuronas, las células de la glía, los astrocitos, los fibroblastos y queratinocitos.
  • La plataforma de cultivo de células madre HyStem® ofrece control sobre la incorporación del factor de crecimiento, del factor de fijación y de las proteínas de la ECM, así como sobre la rigidez del hidrogel. El andamio de hidrogel HyStem® imita muy estrechamente el rico entorno natural de la matriz extracelular completa con ácido hialurónico y fibrillas de colágeno, al tiempo que ofrece la flexibilidad de poder personalizarse con los factores de crecimiento, los factores de fijación y las proteínas adecuados.
  • TrueGel3D preserva la viabilidad de sus células y reproduce los entornos celulares nativos similares a los de los tejidos. Esta tecnología proporciona señales mecánicas y bioquímicas para investigar las propiedades morfológicas y fisiológicas de las células en el entorno 3D.
Pipetas serológicas
Las pipetas serológicas se utilizan habitualmente en serología y cultivo celular para medir y dispensar cantidades de mililitros de líquido. Disponibles en vidrio o plástico, suelen tener graduaciones para medir con precisión los niveles del menisco y están disponibles estériles para procedimientos de cultivo celular aséptico. Se dispone de opciones de tapones de algodón para evitar el sobrellenado y la contaminación. Se dispone de pipetas de punta grande para pipetear líquidos viscosos y suspensiones.
Levantadores y separadores de células
Los levantadores de células son dispositivos de mango largo con cabezales en ángulo utilizados para recoger células de los frascos y las placas de cultivo celular y están disponibles en longitudes y diseños variados. Los separadores celulares están diseñados para separar los cultivos y los medios por la superficie de las placas de agar.
Unidades de microfluídica para cultivo celular
Las unidades de microfluídica para cultivo celular, incluidas las tecnologías de chips en 3D y de órgano en un chip, permiten el estudio de un pequeño número de células en un entorno 3D. Su uso permite la aplicación de gradientes químicos, flujo continuo de medios frescos, ensayos de alto rendimiento y acoplamiento directo a los instrumentos analíticos. Dado que las unidades de microfluídica requieren pequeños volúmenes de medios de cultivo y pequeñas cantidades de células, estas tecnologías reducen los costes y permiten realizar estudios cuando la fuente celular es limitada.
Recursos relacionados
  • Article: Corning
    Material de laboratorio de vidrio y plástico, membranas de filtración, suministros para cultivo celular y equipos para ciencias de la vida de la marca Corning®.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.