Reactivos para obtención de imágenes de células vivas
La obtención de imágenes de células vivas en tiempo real permite a los científicos controlar eventos celulares dinámicos que de otro modo escapan a la observación cuando se utilizan técnicas de punto final tradicionales como la adquisición de imágenes fijas y la PCR que capturan sólo un momento estático en el tiempo. Nuestra cartera de reactivos para la obtención de imágenes de células vivas consta de nuevas tecnologías de marcaje celular fluorescente para el rastreo celular, biosensores lentivirales fluorescentes, colorantes fluorescentes tradicionales y sondas para analizar eventos celulares en tiempo real. Estos reactivos son óptimos para capturar eventos celulares dinámicos con sistemas de incubación y obtención de imágenes en tiempo real como el sistema microfluídico de obtención de imágenes de células vivas CellASIC® ONIX2.
Visión general de la sección
Products
Marcaje del enlazador celular fluorescente PKH y CellVue®
Los kits de enlazador celular fluorescente PKH y CellVue® proporcionan marcaje fluorescente de la membrana de las células vivas para experimentos prolongados de obtención de imágenes de células vivas.
Los atributos clave de los colorantes PKH y CellVue® son:
- Estables hasta 100 días en células vivas in vivo
- Inocuos para las células eucariotas, las células bacterianas y los parásitos
- Sin fugas significativas de colorante ni transferencia de célula a célula
- Señal uniforme y reproducible
- Colorantes espectralmente diferentes permiten un análisis multicolor
- Compatibles con otros marcajes fluorescentes
- Citados en más de 7 000 publicaciones
Biosensores lentivirales fluorescentes LentiBrite™
Los biosensores lentivirales fluorescentes LentiBrite™ son un conjunto de partículas de lentivirus preempaquetadas que codifican proteínas fluorescentes asociadas con la autofagia, la apoptosis y la estructura celular para obtener información sobre estos procesos en las células vivas.
Características de los biosensores lentivirales:
- Formato preempaquetado y listo para usar, etiquetados con GFP y RFP monómeros
- Concentración mínima (≥3 x 108 UFI/ml) por vial
- Eficiencia de transfección superior a la observada en los métodos químicos
- Para células en división, no en división y difíciles de transfectar como las células primarias o los citoblastos
- No perjudiciales para la función celular
Colorantes y tinciones fluorescentes para células vivas BioTracker
Los colorantes para células vivas BioTracker son colorantes permeables a las células que permiten la realización de estudios en células vivas, como el marcaje de orgánulos , la detección de la apoptosis , los análisis de viabilidad celular y de salud celular, el control de la hipoxia, el rastreo de especies de oxígeno reactivo, la función indicadora del calcio y los cultivos de células neuronales y citoblastos (SCR150, SCT029, SCT046).
Nanopartículas fluorescentes LuminiCell Tracker™
Las nanopartículas fluorescentes Luminini Cell Tracker™ proporcionan un reactivo eficaz, sencillo y no tóxico para experimentos de rastreo celular prolongados. Basados en la tecnología de emisión inducida por agregación (AIE), estos colorantes de rastreo celular se han encapsulado en nanopartículas biocompatibles, permeables a las células y fluorescentes (AIE Dot) que proporcionan una mayor fotoestabilidad, una fluorescencia ultrabrillante y una baja toxicidad celular para aplicaciones de obtención de bioimágenes durante períodos prolongados.
- Más brillante: 10 veces más brillante que muchas tecnologías de marcaje celular alternativas
- Fotoestable: triple longevidad de la fluorescencia, sin enfriamiento de la señal
- Biocompatible: nanopartículas orgánicas no tóxicas desarrolladas para aplicaciones biológicas
- Protocolo rápido: protocolo fácil de seguir que marca las células en cuatro horas o menos
Recursos de productos relacionados
- Article: Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
Learn how these pre-packaged lentiviral particles facilitate visualization of autophagy, apoptosis, and cell structure in live cell analysis.
- Article: Long-Term Live Cell Tracking of Cancer and Stem Cells Using a Biocompatible Fluorescent Nanoparticle Based Upon Aggregation Induced Emission (AIE Dot) Nanotechnology
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.
- Article: Lipophilic Dye Kits for Cell Tracking
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Article: Exosome Labeling Protocol with PKH Lipophilic Dyes
PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of Cytoskeleton Structure Proteins using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of LC3 Mediated Autophagy using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
- Article: Cancer Stem Cell Detection with AldeRed™ 588-A
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.