1712012
USP
Vigabatrin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
vigabatrin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1C(CCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
Clave InChI
OYVDXEVJHXWJAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Vigabatrin
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)