1686386
USP
Triglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
triglycine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Clave InChI
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Alosetron Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)